Titanium ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
36681.BQ 36681.BU
36681.BQEA 227 EUR
36681.BQ 36681.BU
Titanium ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Titanium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈5.7g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
MW: 47.88 g/mol
Kookpunt: 3262
Smeltpunt: 1660
Dichtheid: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011264
CAS nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610