Titanium, gauze woven from wire 50 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
40921.FL 40921.GT 40921.HB
40921.FLEA 232 EUR
40921.FL 40921.GT 40921.HB
Titanium, gauze woven from wire 50 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Titanium
CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
MW: 47.88 g/mol
Kookpunt: 3262
Smeltpunt: 1660
Dichtheid: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011264
CAS nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610