Titanium ≥99.995% (metals basis), slug, Length: 9.5 mm (0.37 in), Ø 9.5 mm (0.37 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
41303.KJ 41303.KM
41303.KJEA 140 EUR
41303.KJ 41303.KM
Titanium ≥99.995% (metals basis), slug, Length: 9.5 mm (0.37 in), Ø 9.5 mm (0.37 in)
Titanium
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈3g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
MW: 47.88 g/mol
Kookpunt: 3262
Smeltpunt: 1660
Dichtheid: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011264
CAS nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610