Titanium ≥99.9% (metals basis), sponge ≤ 3 mm (0.12 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
42459.30 42459.A1 42459.A7
42459.30EA 148 EUR
42459.30 42459.A1 42459.A7
Titanium ≥99.9% (metals basis), sponge ≤ 3 mm (0.12 in)
Titanium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless UN No.: 2878 MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
Kookpunt: 3262 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1660 °C
Dichtheid: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011264
CAS nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2878
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,09610
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable