Titanium, Draadgaas 18 mesh, Ø 0.28 mm (0.011 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
43794.GN 43794.GY
43794.GNEA 130 EUR
43794.GN 43794.GY
Titanium, Draadgaas 18 mesh, Ø 0.28 mm (0.011 in)
Titanium
CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
Kookpunt: 3262 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1660 °C
Dichtheid: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011264
CAS nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610