Titanium ≥99.6% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0114 mm (0.00045 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
44242.GH 44242.GW
44242.GHEA 221 EUR
44242.GH 44242.GW
Titanium ≥99.6% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0114 mm (0.00045 in)
Titanium
Purity: 99.6% CAS No.: 7440-32-6 Molecular Formula: Commercial Pure Grade 4 Physical Form: ≈0.514g/100x100mm, Light Tight Odour: Odourless
Formule: Ti
MW: 47.88 g/mol
Kookpunt: 3262
Smeltpunt: 1660
Dichtheid: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011264
CAS nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610