Titanium ≥99% (metals basis), powder -325 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
10386.09 10386.22 10386.36 10386.D3 10386.A1
10386.09EA 64.5 EUR
10386.09 10386.22 10386.36 10386.D3 10386.A1
Titanium ≥99% (metals basis), powder -325 mesh
Titanium
Purity: 99% CAS No.: 7440-32-6 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 2546 MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
MW: 47.88 g/mol
Kookpunt: 3262
Smeltpunt: 1660
Dichtheid: 4.5 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011264
CAS nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2546
ADR: 4.2 II
Merck Index: 12,09610