Titanium ≥99.99% (metals basis), powder -325 mesh, dehydrided
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
36679.14 36679.22
36679.14EA 218 EUR
36679.14 36679.22
Titanium ≥99.99% (metals basis), powder -325 mesh, dehydrided
Titanium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless UN No.: 2546 MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
Kookpunt: 3277 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1677 °C
Dichtheid: 4,5 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011264
CAS nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2546
ADR: 4.2,II