Zirconium ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
00416.BW 00416.CB
00416.BWEA 100 EUR
00416.BW 00416.CB
Zirconium ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Zirconium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈0.32g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formule: Zr
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011303
CAS nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9