Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), draad (max. 4.5% Hf), Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
00939.G2
00939.G6
00939.G2EA
53
EUR
00939.G2
00939.G6
Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), draad (max. 4.5% Hf), Ø 1.0 mm (0.04 in)
Zirconium
Purity: 99.2%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈5.11g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formule:
Zr Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011303 CAS nummer: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |