Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), draad (max. 4.5% Hf), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10588.G1
10588.G5
10588.G9
10588.G1EA
56.1
EUR
10588.G1
10588.G5
10588.G9
Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), draad (max. 4.5% Hf), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Zirconium
Purity: 99.2%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈20.4g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formule:
Zr Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011303 CAS nummer: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |