Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), draad (max. 4.5% Hf), Ø 1.14 mm (0.045 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
14627.G2 14627.G6 14627.H2
14627.G2EA 62.3 EUR
14627.G2 14627.G6 14627.H2
Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), draad (max. 4.5% Hf), Ø 1.14 mm (0.045 in)
Zirconium
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈6.64g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formule: Zr
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011303
CAS nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9