Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), draad (max. 4.5% Hf), annealed, Ø 0.5 mm (0.020 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
45056.G5 45056.G1
45056.G5EA 98.5 EUR
45056.G5 45056.G1
Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), draad (max. 4.5% Hf), annealed, Ø 0.5 mm (0.020 in)
Zirconium
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈1.31g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formule: Zr
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011303
CAS nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9