Niobium ≥99.95% (metals basis excluding Ta), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
42845.09 42845.18
42845.09EA 76.8 EUR
42845.09 42845.18
Niobium ≥99.95% (metals basis excluding Ta), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Niobium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈0.22g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
For vapor deposition
Formule: Nb
Kookpunt: 3700 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2468 °C
Dichtheid: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011126
CAS nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5