Niobium ≥99.95% (metals basis excluding Ta), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
42846.09 42846.18
42846.09EA 52.7 EUR
42846.09 42846.18
Niobium ≥99.95% (metals basis excluding Ta), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Niobium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈0.43g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formule: Nb
Kookpunt: 3700 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2468 °C
Dichtheid: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011126
CAS nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5