Niobium ≥99.95% (metals basis excluding Ta), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
42847.14 42847.22
42847.14EA 90.5 EUR
42847.14 42847.22
Niobium ≥99.95% (metals basis excluding Ta), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Niobium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈1.7g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formule: Nb
Kookpunt: 3700 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2468 °C
Dichtheid: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011126
CAS nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5