Niobium ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
43231.GK 43231.FY
43231.GKEA 1071 EUR
43231.GK 43231.FY
Niobium ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈86g/50x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formule: Nb
Kookpunt: 3700 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2468 °C
Dichtheid: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011126
CAS nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5