Niobium ≥99.8% (metals basis), rods, hard, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
43362.BS 43362.BP
43362.BSEA 345 EUR
43362.BS 43362.BP
Niobium ≥99.8% (metals basis), rods, hard, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈10.9g/cm, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formule: Nb
Kookpunt: 3700 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2468 °C
Dichtheid: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011126
CAS nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5