Tantalum ≥99.95% (metals basis), rods, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10346.BQ 10346.BU
10346.BQEA 199 EUR
10346.BQ 10346.BU
Tantalum ≥99.95% (metals basis), rods, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Tantalum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈5.34g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formule: Ta
Kookpunt: 5427 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2996 °C
Dichtheid: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011252
CAS nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223