Tantalum ≥99.95% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10353.FI 10353.GH 10353.GW
10353.FIEA 104 EUR
10353.FI 10353.GH 10353.GW
Tantalum ≥99.95% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Tantalum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈10.4g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formule: Ta
Kookpunt: 5427 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2996 °C
Dichtheid: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011252
CAS nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223