Tantalum ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10357.FF 10357.FI 10357.GH
10357.FFEA 193 EUR
10357.FF 10357.FI 10357.GH
Tantalum ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Tantalum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈20.8g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formule: Ta
Kookpunt: 5427 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2996 °C
Dichtheid: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011252
CAS nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223