Tantalum ≥99.9% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.005 mm (0.0002 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
40717.FF 40717.FI
40717.FFEA 175 EUR
40717.FF 40717.FI
Tantalum ≥99.9% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.005 mm (0.0002 in)
Tantalum
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈0.052/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formule: Ta
Kookpunt: 5427 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2996 °C
Dichtheid: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011252
CAS nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223