Tantalum, Draadgaas 30 mesh woven from 0.076mm (0.003in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
43965.GN 43965.GY
43965.GNEA 300 EUR
43965.GN 43965.GY
Tantalum, Draadgaas 30 mesh woven from 0.076mm (0.003in)
Tantalum
Formule: Ta
Kookpunt: 5427 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2996 °C
Dichtheid: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011252
CAS nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223