Tantalum ≥99.9% (metals basis), powder APS ∼2 µm
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
39690.06 39690.14 39690.18
39690.06EA 94.8 EUR
39690.06 39690.14 39690.18
Tantalum ≥99.9% (metals basis), powder APS ∼2 µm
Tantalum
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011252
Formule: Ta
Dichtheid: 16,6 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011252
CAS nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
UN: 3089
ADR: 4.1,II