Vanadium ≥99.5% (metals basis), powder -325 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
12234.03 12234.09 12234.18 12234.30
12234.03EA 51.7 EUR
12234.03 12234.09 12234.18 12234.30
Vanadium ≥99.5% (metals basis), powder -325 mesh
Vanadium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: Powder Density: 6.11 Appearance: Pale gray Odour: Odourless Boiling Point: 3000° UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011453
Formule: V
Kookpunt: 3000 °C
Smeltpunt: 1900 °C
Dichtheid: 6,11
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011453
CAS nummer: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II