Vanadium ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
13783.FY 13783.GK
13783.FYEA 157 EUR
13783.FY 13783.GK
Vanadium ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Vanadium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈3.87g/50x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formule: V
Kookpunt: 3477 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1896 °C
Dichtheid: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011453
CAS nummer: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053