Vanadium ≥99.5% (metals basis), rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
13996.BQ 13996.BU 13996.BY
13996.BQEA 148 EUR
13996.BQ 13996.BU 13996.BY
Vanadium ≥99.5% (metals basis), rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Vanadium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈1.93g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formule: V
Kookpunt: 3477 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1896 °C
Dichtheid: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011453
CAS nummer: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053