Vanadium ≥99.7% (metals basis), granules 1-3 mm (0.04-0.12 in) for vacuum deposition
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
39693.09 39693.18 39693.30
39693.09EA 90.1 EUR
39693.09 39693.18 39693.30
Vanadium ≥99.7% (metals basis), granules 1-3 mm (0.04-0.12 in) for vacuum deposition
Vanadium
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: For vacuum deposition Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formule: V
Kookpunt: 3477 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1896 °C
Dichtheid: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011453
CAS nummer: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053