Vanadium ≥99.7% (metals basis), pieces
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
42775.09 42775.18 42775.30
42775.09EA 80.7 EUR
42775.09 42775.18 42775.30
Vanadium ≥99.7% (metals basis), pieces
Vanadium
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-62-2 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formule: V
Kookpunt: 3477 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1896 °C
Dichtheid: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011453
CAS nummer: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053