Molybdenum ≥99.94% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10039.G5 10039.G9 10039.H4
10039.G5EA 191 EUR
10039.G5 10039.G9 10039.H4
Molybdenum ≥99.94% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Molybdenum
Purity: 99.94% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈8.0g/m, Temper: soft MDL No.: MFCD00003465
Formule: Mo
Kookpunt: 3617 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2622 °C
Dichtheid: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003465
CAS nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317