Molybdenum ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10042.GT
10042.HB
10042.HZ
10042.GTEA
100
EUR
10042.GT
10042.HB
10042.HZ
Molybdenum ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Molybdenum
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: ≈5.8g/150x150mm
MDL No.: MFCD00003465
Formule:
Mo Kookpunt: 3617 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 2622 °C Dichtheid: 10,28 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003465 CAS nummer: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Merck Index: 12,06317 |