Molybdenum, Draadgaas 50 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
40911.FL 40911.GT
40911.FLEA 133 EUR
40911.FL 40911.GT
Molybdenum, Draadgaas 50 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Molybdenum
CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00003465
Formule: Mo
Kookpunt: 3617 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2622 °C
Dichtheid: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003465
CAS nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317