Molybdenum ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.6 mm (0.063 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
43311.G1 43311.G9 43311.G5
43311.G1EA 79 EUR
43311.G1 43311.G9 43311.G5
Molybdenum ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.6 mm (0.063 in)
Molybdenum
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈20.5g/m, Temper: soft MDL No.: MFCD00003465
Formule: Mo
Kookpunt: 3617 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2622 °C
Dichtheid: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003465
CAS nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317