Tungsten ≥99.9% (metals basis), slug, Length: 6.4 mm (0.25 in), Ø 17.5 mm (0.689 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
00525.KG 00525.KI
00525.KGEA 135 EUR
00525.KG 00525.KI
Tungsten ≥99.9% (metals basis), slug, Length: 6.4 mm (0.25 in), Ø 17.5 mm (0.689 in)
Tungsten
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈30g/slug MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
MW: 183.84 g/mol
Kookpunt: 5660
Smeltpunt: 3410
Dichtheid: 19 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011461
CAS nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945