Tungsten ≥99.95% (metals basis), rods, annealed, Ø 6.3 mm (0.25 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10406.BS
10406.BW
10406.BSEA
133
EUR
10406.BS
10406.BW
Tungsten ≥99.95% (metals basis), rods, annealed, Ø 6.3 mm (0.25 in)
Tungsten
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: ≈6.01g/cm, Temper: soft
MDL No.: MFCD00011461
Formule:
W Kookpunt: 5660 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 3410 °C Dichtheid: 19 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011461 CAS nummer: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 Merck Index: 12,09945 |