Iodine monochloride solution_SC 0.1 M ICl acc. Wijs Volumetric, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Iodochloride
35071-2.5L 35071-1L 35071-4X2.5L 35071-6X1L
35071-2.5LEA 210 EUR
35071-2.5L 35071-1L 35071-4X2.5L 35071-6X1L
Iodine monochloride solution_SC 0.1 M ICl acc. Wijs Volumetric, Fluka™
Iodine monochloride
Iodine according to Wijs for the iodine value determination
Formule: ClI
MW: 162.36 g/mol
Kookpunt: 118 °C (1.013 hPa)
Smeltpunt: 26
Dichtheid: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011354
CAS nummer: 7790-99-0
UN: 2789
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05039
Order Now
Specification Test Results
Factor 0.99 - 1.01