Tungsten ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
13981.FG 13981.FY
13981.FGEA 113 EUR
13981.FG 13981.FY
Tungsten ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Tungsten
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈24g/25x50mm MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
MW: 183.84 g/mol
Kookpunt: 5660
Smeltpunt: 3410
Dichtheid: 19 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011461
CAS nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945