Tungsten ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.015 mm (0.00059 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
14512.G9 14512.H4
14512.G9EA 65.6 EUR
14512.G9 14512.H4
Tungsten ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.015 mm (0.00059 in)
Tungsten
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈0.003g/m MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
MW: 183.84 g/mol
Kookpunt: 5660
Smeltpunt: 3410
Dichtheid: 19 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011461
CAS nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945