Tungsten, Draadgaas 20 mesh, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
40922.FL 40922.GT 40922.HB
40922.FLEA 163 EUR
40922.FL 40922.GT 40922.HB
Tungsten, Draadgaas 20 mesh, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Tungsten
CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00011461
Filtration, electrodes
Formule: W
Kookpunt: 5660 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 3410 °C
Dichtheid: 19 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011461
CAS nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable