Tungsten ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.375 mm (0.015 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
43995.G5 43995.H1
43995.G5EA 69.4 EUR
43995.G5 43995.H1
Tungsten ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.375 mm (0.015 in)
Tungsten
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈2.13g/m MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
Kookpunt: 5660 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 3410 °C
Dichtheid: 19 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011461
CAS nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945