Tungsten ≥99.97% (metals basis), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
44249.09 44249.18
44249.09EA 62.6 EUR
44249.09 44249.18
Tungsten ≥99.97% (metals basis), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Tungsten
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈0.49g/slug MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
MW: 183.84 g/mol
Kookpunt: 5660
Smeltpunt: 3410
Dichtheid: 19 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011461
CAS nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945