Tungsten ≥99.9% (metals basis), powder APS 1-5 µm
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
10400.09 10400.22 10400.36 10400.A3
10400.09EA 55.4 EUR
10400.09 10400.22 10400.36 10400.A3
Tungsten ≥99.9% (metals basis), powder APS 1-5 µm
Tungsten
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: Powder Appearance: Grey UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011461
CAS nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III