Tungsten ≥99.9% (metals basis), powder -325 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
39749.22 39749.36 39749.A3
39749.22EA 64.8 EUR
39749.22 39749.36 39749.A3
Tungsten ≥99.9% (metals basis), powder -325 mesh
Tungsten
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-33-7 Appearance: Grey UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
MW: 183.84 g/mol
Kookpunt: 5660
Smeltpunt: 3410
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011461
CAS nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,09945