Tungsten ≥99.95% (metals basis), powder APS <1 µm
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
44210.22 44210.36 44210.A3
44210.22EA 150 EUR
44210.22 44210.36 44210.A3
Tungsten ≥99.95% (metals basis), powder APS <1 µm
Tungsten
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Appearance: Dark grey UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011461
CAS nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
UN: 3089
ADR: 4.1,II