Tungsten ≥99% (metals basis), powder -50+100 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
45379.A3 45379.36 45379.22
45379.A3EA 486 EUR
45379.A3 45379.36 45379.22
Tungsten ≥99% (metals basis), powder -50+100 mesh
Tungsten
Purity: 99+% CAS No.: 7440-33-7 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011461
CAS nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III