Manganese 99+%, powder -40 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
317442500
317440010
ACRO317442500EA
62.5
EUR
ACRO317442500
ACRO317440010
Manganese 99+%, powder -40 mesh
Manganese
Formule:
Mn Kookpunt: 1900 °C Smeltpunt: 1260 °C Dichtheid: 7,2 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011111 CAS nummer: 7439-96-5 EINECS: 231-105-1 UN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,05762 |
Specification Test Results
Appearance | Grey-brown to brown-black Powder |
Assay | ≥99.0 % (Mn) |