Manganese ≥99.3% (metals basis), powder -325 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
10238.14 10238.30 10238.A1
10238.14EA 37.8 EUR
10238.14 10238.30 10238.A1
Manganese ≥99.3% (metals basis), powder -325 mesh
Manganese
Purity: 99.3% CAS No.: 7439-96-5 Physical Form: Apparent density 2.6-3.5g/cm3 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011111
Formule: Mn
Kookpunt: 2097 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1260 °C
Dichtheid: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011111
CAS nummer: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05762