Manganese ≥99.95% (metals basis), powder -325 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
36315.14 36315.22
36315.14EA 119 EUR
36315.14 36315.22
Manganese ≥99.95% (metals basis), powder -325 mesh
Manganese
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-96-5 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011111
Formule: Mn
Kookpunt: 2097 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1260 °C
Dichtheid: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011111
CAS nummer: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05762