Kobalt ≥99.5% (metals basis), powder 1.6 µm
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
10455.09
10455.22
10455.36
10455.09EA
84.9
EUR
10455.09
10455.22
10455.36
Kobalt ≥99.5% (metals basis), powder 1.6 µm
Kobalt
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-48-4
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010935
Formule:
Co Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010935 CAS nummer: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 UN: 3089 ADR: 4.1,II |