Kobalt ≥99.5% (metals basis), powder -60 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
10456.22 10456.36
10456.22EA 142 EUR
10456.22 10456.36
Kobalt ≥99.5% (metals basis), powder -60 mesh
Kobalt
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-48-4 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010935
Formule: Co
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010935
CAS nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable